GF89292640
Cadmium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, 99.7+%
Synonyma:
Cadmium, CD000021
About This Item
assay
≥99.7%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 892-926-40
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)