Hlavní dokumenty
GF89102369
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyma:
AL607120
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 891-023-69
L
1000 mm
O.D.
6.0 mm
wall thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)