Hlavní dokumenty
GF87549159
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, colorless
Synonyma:
AM301026
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 875-491-59
L
10 m
thickness
0.025 mm
color
colorless
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)