Hlavní dokumenty
GF84104153
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyma:
AL607975
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 841-041-53
L
100 mm
diameter
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)