GF83770094
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
Synonyma:
Antimony, SB000120
About This Item
assay
95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 837-700-94
resistance
41.7 μΩ-cm
size × thickness
25 x 25 mm × 0.01 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)