Hlavní dokumenty
GF82981996
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.0125mm thickness, hard
Synonyma:
FE240220
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (disks - hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 829-819-96
size × thickness
6 mm × 0.0125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)