GF79949334
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Synonyma:
AM303020
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 799-493-34
size
500 × 500 mm
thickness
2 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)