Hlavní dokumenty
GF76788848
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m, gray
Synonyma:
ES301485
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 767-888-48
L
0.5 m
thickness
0.5 mm
color
gray
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)