GF71895785
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, grade kapton mt
Synonyma:
IM301210
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-957-85
L
2 m
thickness
0.025 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)