GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
Synonyma:
AL057935
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
assay
≥99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 695-666-20
L
100 mm
diameter
5 mm
bulk density
2.7 g/cm3
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)