Hlavní dokumenty
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
Synonyma:
FE210321
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 667-152-74
L
5 m
coil width
150 mm
thickness
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)