GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
Synonyma:
CU065138
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 633-576-11
L
500 m
diameter
0.18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)