Hlavní dokumenty
GF61308536
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonyma:
AC336310
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 613-085-36
weight
200 g
color
black
nominal granule size
2.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)