GF60774734
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 6.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonyma:
NI057919
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 607-747-34
L
1000 mm
diameter
6.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)