GF56120554
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyma:
SI617480
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 561-205-54
L
100 mm
O.D.
25 mm
wall thickness
1.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)