Merck
GF54840652
Silver
wire reel, 10m, diameter 0.5mm, annealed, 99.99%
Synonyma:
Silver, AG005150
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-406-52
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)