Hlavní dokumenty
GF53360614
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 1 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Synonyma:
AM305990
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
monofilament
manufacturer/tradename
Goodfellow 533-606-14
L
50 m
diam.
1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)