Hlavní dokumenty
GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonyma:
FA140350
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 527-133-56
size
50 × 50 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)