Hlavní dokumenty
GF49810721
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonyma:
FE246010
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 498-107-21
weight
100 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)