GF49444588
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm
Synonyma:
FP303150
About This Item
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 494-445-88
size
300 × 300 mm
thickness
3 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)