GF47306909
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonyma:
AU008710
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Au
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 473-069-09
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
nominal aperture
0.25 mm
size
50 × 50 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)