GF45598078
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.0045 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Synonyma:
FV301050
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-980-78
L
1 m
thickness
0.0045 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)