Hlavní dokumenty
GF43035690
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonyma:
NI197750
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 430-356-90
L
1000 mm
O.D.
9.55 mm
wall thickness
0.275 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)