Hlavní dokumenty
GF42361129
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonyma:
HO006100
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ho
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 423-611-29
weight
50 g
max. lump size
25 mm
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)