Hlavní dokumenty
GF42235488
Vanadium
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.7+%
Synonyma:
V 006030
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
V
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
50.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141749
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 422-354-88
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
weight
20 g
max. part. size
45 μm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)