GF41718258
Platinum
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, hard, 99.99%
Synonyma:
Platinum, PT005115
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 417-182-58
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.05 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)