GF39307934
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 300X300 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 300 × 300 mm
Synonyma:
SI303060
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 393-079-34
size
300 × 300 mm
thickness
0.6 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)