Hlavní dokumenty
GF37455015
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 10 mm, L 250 mm
Synonyma:
ME307910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 374-550-15
L
250 mm
diam.
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)