Hlavní dokumenty
GF36364743
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 50 m, filament diameter 0.1 microns
Synonyma:
CU805100
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥99.96%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 363-647-43
L
50 m
diam.
0.1 μm , filament diameter
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)