Hlavní dokumenty
GF35600510
Holmium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Synonyma:
HO007902
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ho
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 356-005-10
L
50 mm
diameter
2.0 mm
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)