GF32420573
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, condition additive free polymer
Synonyma:
ES366300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 324-205-73
weight
500 g
nominal granule size
5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)