Hlavní dokumenty
GF30137262
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyma:
PC135160
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 301-372-62
L
0.2 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)