Hlavní dokumenty
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Synonyma:
HO000260
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ho
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 292-333-35
size
50 × 50 mm
thickness
0.50 mm
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)