Hlavní dokumenty
GF27829806
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonyma:
FA140250
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 278-298-06
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)