Hlavní dokumenty
GF26127255
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonyma:
V 536010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 261-272-55
weight
20 g
max. part. size
150 μm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)