GF25399569
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 152 × 203 mm, specification usp class vi
Synonyma:
SI303025
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-995-69
size
152 × 203 mm
thickness
0.25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)