GF24716235
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 20 m, coil width 300 mm
Synonyma:
ST311030
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 247-162-35
L
20 m
coil width
300 mm
thickness
0.03 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)