Hlavní dokumenty
GF24097530
Chromium
powder, mean particle size <10 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonyma:
CR006031
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
52.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 240-975-30
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
weight
20 g
mean particle size
<10 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)