GF23031010
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, additives heat stabilizer only
Synonyma:
CT306310
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 230-310-10
weight
2000 g
nominal granule size
3 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)