Hlavní dokumenty
GF22533308
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 100 m
Synonyma:
ES305910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
monofilament
manufacturer/tradename
Goodfellow 225-333-08
L
100 m
diam.
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)