GF22030445
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Synonyma:
PP301340
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 220-304-45
L
0.5 m
thickness
0.04 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)