Hlavní dokumenty
GF21349885
Hafnium
rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Synonyma:
Hafnium, HF007902
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Hf
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 213-498-85
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
200 mm × 2.0 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)