Hlavní dokumenty
GF21216855
Polyamide - Nylon 12 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 12 - 30% GFR), rod, diam. 92 mm, L 50 mm, color cream
Synonyma:
AN327960
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 212-168-55
L
50 mm
diam.
92 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)