GF20734332
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, clear amber
Synonyma:
SU307950
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 207-343-32
L
500 mm
diam.
50 mm
color
clear amber
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)