Hlavní dokumenty
GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonyma:
TI006020
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
47.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
powder
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 201-125-45
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
weight
200 g
max. part. size
150 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)