GF19711559
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 5 m, thickness 0.15 mm
Synonyma:
FP313520
About This Item
Doporučené produkty
form
fabric
manufacturer/tradename
Goodfellow 197-115-59
L
5 m
thickness
0.15 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)