GF17327246
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 500 g, condition additive free polymer
Synonyma:
ME306010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 173-272-46
weight
500 g
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)