GF16576241
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm
Synonyma:
FV301300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 165-762-41
size
150 × 150 mm
thickness
0.1 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)