GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Synonyma:
NI050237
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 159-908-57
L
10 m
coil width
25.4 mm
thickness
0.10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)