GF13516129
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 2 m, wall thickness 0.7 mm
Synonyma:
EI317200
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 135-161-29
L
2 m
wall thickness
0.7 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)